Merck
1044006
USP
阿司匹林
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
乙酰水杨酸, 2-乙酰氧基苯甲酸, O-乙酰水杨酸, ASA, 阿司匹林
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
2-(CH3CO2)C6H4CO2H
CAS号:
分子量:
180.16
Beilstein:
779271
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
pharmaceutical primary standard
API类
aspirin
制造商/商品名称
USP
mp
134-136 °C (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
SMILES字符串
CC(=O)Oc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
InChI key
BSYNRYMUTXBXSQ-UHFFFAOYSA-N
基因信息
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
应用
阿司匹林USP 参考标准品适用于指定 USP 药典质量测试和分析。
还可根据美国药典(USP)以下规定的专论,配制杂质分析和性能试验用标准溶液:
  • 卡立普多和阿司匹林片剂。
  • 阿司匹林片剂。
  • 阿司匹林丸剂。
  • 布他比妥、阿司匹林、咖啡因和磷酸可待因胶囊。
生化/生理作用
通过抑制环氧化酶(前列腺素H合酶),对COX-1亚型具有更高的选择性,阻止前列腺素的产生。抗血栓作用是由于COX-1在血小板中的抑制作用,阻止血栓形成和血小板聚集。 对结直肠及其他实体肿瘤有化学预防作用。
分析说明
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。  ​
其他说明
可能适用相应的销售限制。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
482.0 °F
闪点(°C)
250 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Aspirin Boluses
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 42(4), 388-388 (2017)
Butalbital, Aspirin, Caffeine, and Codeine Phosphate Capsules
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 46(2), 648-648 (2013)
Aspirin Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 42(4), 392-392 (2020)
Carisoprodol and Aspirin Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 778-778 (2013)
Laurent Arnaud et al.
Autoimmunity reviews, 13(3), 281-291 (2013-11-06)
We performed a meta-analysis to determine whether aspirin has a significant protective effect on risk of first thrombosis among patients with antiphospholipid antibodies (aPL+). Observational and interventional studies identified from the Medline, Embase and Cochrane databases were selected if they