Merck
595322
Sigma-Aldrich
六苯基二锡
97%
别名:
Hexaphenyldistannane
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(C6H5)3Sn]2
CAS号:
分子量:
700.04
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
core: tin
mp
233-237 °C (lit.)
SMILES 字串
c1ccc(cc1)[Sn](c2ccccc2)(c3ccccc3)[Sn](c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/6C6H5.2Sn/c6*1-2-4-6-5-3-1;;/h6*1-5H;;
InChI 密鑰
UAPQJVJCJITJET-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesEnvironment
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)