Merck
593664
Sigma-Aldrich
2-氟吡啶-6-羧酸
97%
别名:
6-氟吡啶-2-甲酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H4FNO2
CAS号:
分子量:
141.10
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
139-143 °C (lit.)
SMILES字符串
OC(=O)c1cccc(F)n1
InChI
1S/C6H4FNO2/c7-5-3-1-2-4(8-5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
InChI key
DIEMCUFYSOEIDU-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)