About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H4F3NO2
CAS号:
分子量:
191.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
95%
表单
powder
mp
133-137 °C
官能团
carboxylic acid
fluoro
SMILES字符串
OC(=O)c1ccc(cn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)4-1-2-5(6(12)13)11-3-4/h1-3H,(H,12,13)
InChI key
NJHGVAYLDHROPT-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3