About This Item
线性分子式:
C6H4OCOOC(CH3)3C2BO2(CH3)4
CAS号:
分子量:
320.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
97%
表单
solid
mp
107-111 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)Oc1ccc(cc1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C17H25BO5/c1-15(2,3)21-14(19)20-13-10-8-12(9-11-13)18-22-16(4,5)17(6,7)23-18/h8-11H,1-7H3
InChI key
JUKMJUAVZLWOOZ-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3