About This Item
线性分子式:
C6H4ClC≡CSi(CH3)3
CAS号:
分子量:
208.76
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
97%
mp
47-51 °C (lit.)
官能团
chloro
SMILES字符串
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C11H13ClSi/c1-13(2,3)9-8-10-4-6-11(12)7-5-10/h4-7H,1-3H3
InChI key
HVIHXUCWKNRJTC-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
219.9 °F - closed cup
闪点(°C)
104.4 °C - closed cup