Merck
205354
Sigma-Aldrich
(氯甲基)三甲基硅烷
98%
别名:
三甲基氯甲基硅烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3SiCH2Cl
CAS号:
分子量:
122.67
Beilstein:
906705
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
蒸汽压
~25 mmHg ( 20 °C)
质量水平
方案
98%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.418 (lit.)
沸点
98-99 °C (lit.)
密度
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
chloro
SMILES字符串
C[Si](C)(C)CCl
InChI
1S/C4H11ClSi/c1-6(2,3)4-5/h4H2,1-3H3
InChI key
OOCUOKHIVGWCTJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
(氯甲基)三甲基硅烷可在三苯基膦存在下用醛或酮进行处理以合成末端烯烃。它也可被用于制备三甲基甲硅烷基甲基氯化镁,一种常用于Peterson亚甲基化的试剂。
包装
推荐将25毫升安全/密封瓶作为一次性使用的瓶子。重复穿刺可能会导致产品性能下降。
法律信息
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
24.8 °F - closed cup
闪点(°C)
-4 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Direct synthesis of terminal olefins from ketones. Application of (chloromethyl) trimethylsilane to a Wittig reaction.
Sekiguchi A and Ando W
The Journal of Organic Chemistry, 44(3), 413-415 (1979)
Methylenation of Perfluoroalkyl Ketones using a Peterson Olefination Approach.
Hamlin T A, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 79(3), 1145-1155 (2014)
Synthesis of alkenes from carbonyl compounds and carbanions alpha to silicon. III. Full report and a synthesis of the sex pheromone of gypsy moth.
Chan T H and Chang E
The Journal of Organic Chemistry, 39(22), 3264-3268 (1974)
商品
Review SET mechanism in photoredox catalysis for sustainable reactions and rearrangement of oxaziridines.