Merck
668273
Sigma-Aldrich
4-(三甲基硅基乙炔基)苄醇
97%
别名:
(4-三甲基硅烷乙炔基苯基)甲醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H16OSi
分子量:
204.34
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
68-72 °C
官能团
hydroxyl
SMILES字符串
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C12H16OSi/c1-14(2,3)9-8-11-4-6-12(10-13)7-5-11/h4-7,13H,10H2,1-3H3
InChI key
WBNXRSFSSANBSA-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)