About This Item
线性分子式:
C6H5CH2BF3K
CAS号:
分子量:
198.03
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
95%
表单
solid
mp
>300 °C (lit.)
官能团
phenyl
SMILES字符串
[K+].F[B-](F)(F)Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7BF3.K/c9-8(10,11)6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2;/q-1;+1
InChI key
WGHDAVWURFVTQC-UHFFFAOYSA-N
应用
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
商品
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.