Merck
545082
Sigma-Aldrich
溴化铟 (III)
99.999% trace metals basis
别名:
三溴化铟
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
InBr3
CAS号:
分子量:
354.53
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
蒸汽密度
>1 (vs air)
质量水平
方案
99.999% trace metals basis
表单
solid
反应适用性
reagent type: catalyst
core: indium
杂质
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
沸点
656 °C (lit.)
mp
436 °C (lit.)
密度
4.96 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
Br[In](Br)Br
InChI
1S/3BrH.In/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
JKNHZOAONLKYQL-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • 铟(III)/2-苯甲酰吡啶化学:溴化铟(III)促进了2-苯甲酰吡啶配体的转化,实现了前配体的进一步反应和活化(Stamou et al., 2022)。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.