Merck
401072
Sigma-Aldrich
溴化铋 (III)
≥98%
别名:
三溴化铋, 三溴铋
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
BiBr3
CAS号:
分子量:
448.69
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
≥98%
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: bismuth
密度
5.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Br[Bi](Br)Br
InChI
1S/Bi.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI 密鑰
TXKAQZRUJUNDHI-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于制备环状碳酸酯的催化剂,环状碳酸酯是制备聚碳酸酯和其他聚合物材料的重要前体。
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
访问文档库
其他客户在看
Le Boisselier, V. et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 95-95 (1997)
Rui Meng et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(21), 5480-5488 (2019-02-17)
A comprehensive study unveiling the impact of heterovalent doping with Bi3+ on the structural, semiconductive, and photoluminescent properties of a single crystal of lead halide perovskites (CH3 NH3 PbBr3 ) is presented. As indicated by single-crystal XRD, a perfect cubic