方案
99.999% trace metals basis
表单
powder or flakes (or chunks)
反应适用性
reagent type: catalyst
core: indium
杂质
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
密度
3.46 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
Cl[In](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.In/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
PSCMQHVBLHHWTO-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
- 作为醛和酮制备1,3-二硫戊环的催化剂。
- 用于酚、硫醇、醇和胺的酰化。
- 作为前体制备染料敏化太阳能电池的氧化铟锡(ITO)薄膜。
- 制备溶液加工的 氧化物半导体薄膜晶体管(OS TFT)用于 显示装置。
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1 Inhalation
靶器官
Lungs
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
商品
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.
纳米颗粒的溶剂热合成:从纳米电路、纳米光学电路到纳米磁学和生物技术应用。
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.