化驗
98%
mp
38-42 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1cccc(c1CBr)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5BrF4/c9-4-5-6(8(11,12)13)2-1-3-7(5)10/h1-3H,4H2
InChI 密鑰
RINUERVPFANASB-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
225.0 °F - closed cup
閃點(°C)
107.2 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges