Merck
538108
Sigma-Aldrich
2-氟-3-(三氟甲基)苯乙酸
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H3(CF3)CH2CO2H
分子量:
222.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
mp
113-116 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)Cc1cccc(c1F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H6F4O2/c10-8-5(4-7(14)15)2-1-3-6(8)9(11,12)13/h1-3H,4H2,(H,14,15)
InChI 密鑰
IZXLNEHPKQVCAE-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3