About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCOOH
CAS号:
分子量:
88.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
201-195-7
NACRES:
NA.22
推荐产品
蒸汽压
2 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥99.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
455 °C
效能
266 mg/kg LD50, oral (Rat)
475 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.6-7.3 % (v/v)
pH值(酸碱度)
2.3 (25 °C, 500 g/L in H2O)
mp
-46 °C
转变温度
flash point 62 °C
溶解性
618 g/L
密度
0.95 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
OC(=O)C(C)C
InChI
1S/C4H8O2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)
InChI key
KQNPFQTWMSNSAP-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.947 - 0.949
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.947 - 0.949
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
131.0 °F - closed cup
闪点(°C)
55 °C - closed cup