Merck
516376
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-Cbz-2-哌啶甲酸
97%
别名:
N-Cbz-(R)-(+)-哌啶甲酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H17NO4
CAS号:
分子量:
263.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
光學活性
[α]20/D +60°, c = 2 in acetic acid
mp
111-115 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)[C@H]1CCCCN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H17NO4/c16-13(17)12-8-4-5-9-15(12)14(18)19-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12H,4-5,8-10H2,(H,16,17)/t12-/m1/s1
InChI 密鑰
ZSAIHAKADPJIGN-GFCCVEGCSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3