化驗
97%
折射率
n20/D 1.503 (lit.)
bp
133-135 °C/14 mmHg (lit.)
密度
1.585 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES 字串
FC(F)(F)c1ccccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H4ClF3O2S/c8-14(12,13)6-4-2-1-3-5(6)7(9,10)11/h1-4H
InChI 密鑰
ZIZGWNOAHUCACM-UHFFFAOYSA-N
一般說明
2-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride is an ortho-substituted benzenesulfonyl chloride.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
278.6 °F - closed cup
閃點(°C)
137.0 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter