Merck
513946
Sigma-Aldrich
苯乙炔-d6
98 atom % D, 98% (CP)
别名:
乙炔苯-d6
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6D5C≡CD
CAS号:
分子量:
108.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % D
品質等級
化驗
98% (CP)
折射率
n20/D 1.457 (lit.)
bp
142-144 °C (lit.)
密度
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+6
SMILES 字串
[2H]C#Cc1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H/i1D,3D,4D,5D,6D,7D
InChI 密鑰
UEXCJVNBTNXOEH-HLGHPJLRSA-N
包裝
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
80.6 °F - closed cup
閃點(°C)
27.00 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)