主要文件
8.07044
Sigma-Aldrich
Phenylacetylene
for synthesis
别名:
Phenylacetylene, Ethynylbenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H6
CAS号:
分子量:
102.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
208-645-1
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
2.7 hPa ( 25 °C)
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
liquid
bp
142-144 °C/1013 hPa
mp
-44.8 °C
轉變溫度
flash point 27 °C
密度
0.93 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
c1(ccccc1)C#C
InChI
1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H
InChI 密鑰
UEXCJVNBTNXOEH-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.929 - 0.934
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
80.6 °F - closed cup
閃點(°C)
27 °C - closed cup