About This Item
线性分子式:
BrC6H4CH2ZnBr
CAS号:
分子量:
315.32
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
浓度
0.5 M in THF
密度
1.015 g/mL at 25 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Br[Zn]Cc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H6Br.BrH.Zn/c1-6-2-4-7(8)5-3-6;;/h2-5H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
OTAVRODKVBEMEE-UHFFFAOYSA-M
法律信息
Rieke® Metals, Inc. 产品 ®Rieke Metals, Inc. 的注册商标
警示用语:
Danger
危险分类
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
1.4 °F - closed cup
闪点(°C)
-17 °C - closed cup