Merck
754595
Sigma-Aldrich
2-Bromopyrazine
97%
别名:
Bromopyrazine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H3BrN2
CAS号:
分子量:
158.98
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.580
密度
1.757 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Brc1cnccn1
InChI
1S/C4H3BrN2/c5-4-3-6-1-2-7-4/h1-3H
InChI 密鑰
WGFCNCNTGOFBBF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
198.0 °F
閃點(°C)
92.2 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)