Merck
497754
Sigma-Aldrich
叔丁基溴化锌 溶液
0.5 M in THF
别名:
Bromo(1,1-dimethylethyl)zinc, Bromo(tert-butyl)zinc
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3CZnBr
CAS号:
分子量:
202.41
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
浓度
0.5 M in THF
密度
0.966 g/mL at 25 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)(C)[Zn]Br
InChI
1S/C4H9.BrH.Zn/c1-4(2)3;;/h1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
BWEAWEFMOSRWQF-UHFFFAOYSA-M
法律信息
Rieke® Metals, Inc. 产品 ®Rieke Metals, Inc. 的注册商标
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-6.2 °F - (THF)
闪点(°C)
-21.2 °C - (THF)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)