Merck
496332
Sigma-Aldrich
D-异抗坏血酸钠 一水合物
97%
别名:
D-异抗坏血酸 钠盐 一水合物, 异抗坏血酸钠 一水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H7NaO6 · H2O
CAS号:
分子量:
216.12
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
97%
mp
165 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
O.[Na+].OC[C@@H](O)C1OC(=O)C([O-])=C1O
InChI
1S/C6H8O6.Na.H2O/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;;/h2,5,7-10H,1H2;;1H2/q;+1;/p-1/t2-,5-;;/m1../s1
InChI 密鑰
NKESWEQTVZVSSF-DMWQRSMXSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
D-异抗坏血酸钠一水合物 (NDAM) 是L-抗化坏血酸的对映异构体,具有斜方晶系的晶体结构。它主要用作抗氧化剂,用于食品和饮料的防腐。
應用
NDAM 具有非线性光学性质和增强的压电共振峰,可用于传感器应用。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
A study of the piezoelectric resonance in metal organic NLO single crystals: Sodium D-isoascorbate monohydrate and Lithium L-ascorbate dihydrate.
AIP Conference Proceedings, 1728(1), 020157-020157 (2016)
The nonlinear optical properties of the monoclinic d-isoascorbic acid crystal.
Rao KR, et al.
Applied Physics B: Lasers and Optics, 122(11), 270-270 (2016)
Crystal growth and nonlinear optical properties of sodium D-isoascorbate monohydrate.
Rao KR, et al.
CrystEngComm, 15(33), 6594-6601 (2013)
Measurement and Correlation for the Solid Solubility of Antioxidants Sodium L-Ascorbate and Sodium Erythorbate Monohydrate in Supercritical Carbon Dioxide.
Wang T and Chang P
Journal of Chemical and Engineering Data, 60(3), 790-794 (2015)