Merck
709891
Sigma-Aldrich
亚精胺-(丁基-d8) 三盐酸盐
98 atom % D, 95% (CP)
别名:
N-·(3-·氨丙基)·-1,4-·丁烷-d8-二胺 三盐酸盐, 氘代亚精胺 三盐酸盐, N-(3-氨基丙基)-1,4-丁烷-d8-二胺 三盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2(CH2)3NH(CD2)4NH2⋅3HCl
分子量:
262.68
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
同位素纯度
98 atom % D
质量水平
方案
95% (CP)
表单
powder
技术
mass spectrometry (MS): suitable
mp
257-259 °C (lit.)
质量偏移
M+8
储存温度
−20°C
−20°C
SMILES字符串
Cl.Cl.Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])NCCCN
InChI
1S/C7H19N3.3ClH/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;;;/h10H,1-9H2;3*1H/i1D2,2D2,4D2,6D2;;;
InChI key
LCNBIHVSOPXFMR-BQVYHINQSA-N
包装
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)