Merck
856061
Sigma-Aldrich
D-(-)-异抗坏血酸
98%
别名:
D-异维生素 C, D-赤型-己-2-烯酸 γ-内酯, NSC 8117, 异抗坏血酸, 葡糖糖酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H8O6
CAS号:
分子量:
176.12
Beilstein:
84271
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
crystals
光學活性
[α]25/D −16.8°, c = 2 in H2O
mp
169-172 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[H][C@@]1(OC(=O)C(O)=C1O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5-/m1/s1
InChI 密鑰
CIWBSHSKHKDKBQ-DUZGATOHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
D-(−)-异抗坏血酸又名赤藻糖酸,广泛用作手性构件合成各种手性有机物。也用作各种有机反应的还原剂。
應用
D-(−)-异抗坏血酸可作为反应剂合成各种手性化合物,包括:
  • 对映体纯氨基三醇
  • (3R, 4S)-4-hydroxylasiodiplodin和D-mycinose
  • α,β-二羟基-醛或酸的对映体纯立体异构体
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
Chiral ?-hydroxy-and ?,?-dihydroxy-aldehydes from D-isoascorbic and L-ascorbic acids. Useful precursors for the synthesis of fatty acid metabolites.
Y Le Merrer, et.al.
Tetrahedron Letters, 31, 1003-1006 (1990)
Enantiopure aminotriol from d-isoascorbic acid synthesis of d-threo-C-18-sphingosine
A Tuch
Tetrahedron Asymmetry, 7, 897-906 (1996)
Erythorbic acid is a potent enhancer of nonheme-iron absorption
M Fidler
American Journal of Clinical Nutrition, 79, 99-102 (2004)
Total Synthesis of (3R, 4 S)-4-Hydroxylasiodiplodin via Ring Closing Metathesis Protocol
JS Reddy, et al.
ChemistrySelect, 4, 5345-5347 (2019)
The total synthesis of D-mycinose
AJ Poss
Tetrahedron Letters, 29, 5723-5724 (1988)