推荐产品
同位素纯度
99 atom % D
方案
99% (CP)
折射率
n20/D 1.545 (lit.)
沸点
178-179 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
密度
1.094 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+5
SMILES字符串
[H]C(=O)c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI key
HUMNYLRZRPPJDN-RALIUCGRSA-N
包装
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
闪点(°F)
147.2 °F - closed cup
闪点(°C)
64.00 °C - closed cup