About This Item
线性分子式:
(C2D5)3N
CAS号:
分子量:
116.28
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
推荐产品
同位素纯度
98 atom % D
质量水平
方案
98% (CP)
折射率
n20/D 1.396 (lit.)
沸点
88.8 °C (lit.)
mp
-115 °C (lit.)
密度
0.832 g/mL
质量偏移
M+15
SMILES字符串
[2H]C([2H])(C([2H])([2H])[2H])N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2,6D2
InChI key
ZMANZCXQSJIPKH-NLBPYYKNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包装
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
19.4 °F - closed cup
闪点(°C)
-7 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter