Merck
484652
Sigma-Aldrich
6-溴吡啶-2-甲酸
98%
别名:
6-溴吡啶甲酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H4BrNO2
CAS号:
分子量:
202.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
mp
192-194 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)c1cccc(Br)n1
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-3-1-2-4(8-5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
InChI 密鑰
XURXQNUIGWHWHU-UHFFFAOYSA-N
應用
用于合成手性2,2′-二吡啶基胺
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
Tetrahedron Letters, 45, 5019-5021 (2004)