Merck
554146
Sigma-Aldrich
(6-溴-吡啶-2-基)甲醇
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H6BrNO
CAS号:
分子量:
188.02
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
96%
沸点
246 °C (lit.)
mp
34-39 °C (lit.)
官能团
bromo
hydroxyl
SMILES字符串
OCc1cccc(Br)n1
InChI
1S/C6H6BrNO/c7-6-3-1-2-5(4-9)8-6/h1-3,9H,4H2
InChI key
XDDGKNRSCDEWBR-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
> 110 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)