About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H27NO5
CAS号:
分子量:
397.46
Beilstein:
8796152
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.26
推荐产品
方案
≥98.0% (TLC)
旋光性
[α]20/D −15±1.5°, c = 1% in ethyl acetate
反应适用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
~130 °C
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
C[C@H](OC(C)(C)C)[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C23H27NO5/c1-14(29-23(2,3)4)20(21(25)26)24-22(27)28-13-19-17-11-7-5-9-15(17)16-10-6-8-12-18(16)19/h5-12,14,19-20H,13H2,1-4H3,(H,24,27)(H,25,26)/t14-,20+/m0/s1
InChI key
LZOLWEQBVPVDPR-VBKZILBWSA-N
相关产品
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3