About This Item
经验公式(希尔记法):
C38H32N2O5
CAS号:
分子量:
596.67
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.26
推荐产品
产品名称
Fmoc-D-Asn(Trt)-OH, 97%
质量水平
方案
97%
表单
powder or crystals
反应适用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
211-216 °C
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC(=O)[C@@H](CC(=O)NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C38H32N2O5/c41-35(40-38(26-14-4-1-5-15-26,27-16-6-2-7-17-27)28-18-8-3-9-19-28)24-34(36(42)43)39-37(44)45-25-33-31-22-12-10-20-29(31)30-21-11-13-23-32(30)33/h1-23,33-34H,24-25H2,(H,39,44)(H,40,41)(H,42,43)/t34-/m1/s1
InChI key
KJYAFJQCGPUXJY-UUWRZZSWSA-N
相关产品
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3