Merck
472522
Sigma-Aldrich
(S)-(–)-3-硫代乙酰-2-甲基丙酸
97%
别名:
(S)-β-(乙酰巯基)异丁酸, D-(-)-S-乙酰-β-巯基异丁酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H10O3S
CAS号:
分子量:
162.21
Beilstein:
1764649
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
化驗
97%
光學活性
[α]20/D -39°, c = 0.1 N in methanol
折射率
n20/D 1.490
密度
1.178 g/mL at 20 °C (lit.)
1.1827 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
C[C@H](CSC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O3S/c1-4(6(8)9)3-10-5(2)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-/m1/s1
InChI 密鑰
VFVHNRJEYQGRGE-SCSAIBSYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>235.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 112.8 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)