Merck
380644
Sigma-Aldrich
L-苏糖酸 半钙盐
>97%
别名:
(2R,3S)-2,3,4-三羟基丁酸 半钙盐, L-苏阿糖酸 钙盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H14CaO10
CAS号:
分子量:
310.27
Beilstein:
5166008
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
>97%
光學活性
[α]20/D +16°, c = 1 in H2O
mp
>300 °C (lit.)
SMILES 字串
OC[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/2C4H8O5.Ca/c2*5-1-2(6)3(7)4(8)9;/h2*2-3,5-7H,1H2,(H,8,9);/q;;+2/p-2/t2*2-,3+;/m00./s1
InChI 密鑰
ZJXGOFZGZFVRHK-BALCVSAKSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
作为反应物,参与以下反应:
  • 环异羟肟酸酯和取代恶嗪酮的合成
  • 氧化降解生成草酸盐络合物
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Ya-Ting Lin et al.
Chemosphere, 136, 27-31 (2015-04-29)
Alkaline ascorbic acid (AA) was recently discovered as a novel in-situ chemical reduction (ISCR) reagent for remediating chlorinated solvents in the subsurface. For this ISCR process, the maintenance of an alkaline pH is essential. This study investigated the possibility of