Merck
687081
Sigma-Aldrich
3-(乙酰硫代)丙酸
96%
别名:
S-Acetyl-3-mercaptopropionic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H8O3S
CAS号:
分子量:
148.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
质量水平
方案
96%
表单
solid
mp
48-52 °C
SMILES字符串
CC(=O)SCCC(O)=O
InChI
1S/C5H8O3S/c1-4(6)9-3-2-5(7)8/h2-3H2,1H3,(H,7,8)
InChI key
AYQXANXXZYKTDL-UHFFFAOYSA-N
应用
可用作酶抑制剂保护 3-巯基丙酸。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
> 110 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Catalytic self-screening of cholinesterase substrates from a dynamic combinatorial thioester library.
Rikard Larsson et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 43(28), 3716-3718 (2004-07-13)
Journal of the American Chemical Society, 121, 5319-5327 (1999)