Merck
469866
Sigma-Aldrich
四(二乙基胺基)钛(IV)
99.999% trace metals basis
别名:
TDEAT, 四(二乙基氨基)钛(IV), 四(二乙胺基钛)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(C2H5)2N]4Ti
CAS号:
分子量:
336.38
Beilstein:
3621431
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
99.999% trace metals basis
表单
liquid
反应适用性
core: titanium
reagent type: catalyst
折射率
n20/D 1.536 (lit.)
沸点
112 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCN(CC)[Ti](N(CC)CC)(N(CC)CC)N(CC)CC
InChI
1S/4C4H10N.Ti/c4*1-3-5-4-2;/h4*3-4H2,1-2H3;/q4*-1;+4
InChI key
VJDVOZLYDLHLSM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
请咨询批量、价格和包装选择。
应用
在有机金属化学气相沉积 (OMCVD) 中作为一氮化钛 (TiN) 薄膜的前体。
象形图
FlameCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
储存分类代码
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-19.8 °F - closed cup
闪点(°C)
-28.8 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Thin Solid Films, 85, 2471-2471 (1994)
商品
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.