化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
68-71 °C (lit.)
SMILES 字串
C(Oc1ccccc1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C13H11N3O/c1-2-6-11(7-3-1)17-10-16-13-9-5-4-8-12(13)14-15-16/h1-9H,10H2
InChI 密鑰
XZWVGFYDCFRPDZ-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3