Merck
575259
Sigma-Aldrich
溴化铕(III) 水合物
≥99.99% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
EuBr3 · xH2O
分子量:
391.68 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
≥99.99% trace metals basis
形狀
solid
反應適用性
reagent type: catalyst
core: europium
雜質
≤100 ppm Trace Metal impurities Analysis
mp
>702 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]O[H].Br[Eu](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Eu.H2O/h3*1H;;1H2/q;;;+3;/p-3
InChI 密鑰
OGMPIQQAKMSLKG-UHFFFAOYSA-K
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
商品
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.