Merck
464678
Sigma-Aldrich
碘化钯(II)
97%
别名:
Palladium diiodide, Palladium iodide, Palladous iodide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
I2Pd
CAS号:
分子量:
360.23
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
质量水平
方案
97%
表单
powder
反应适用性
reagent type: catalyst
core: palladium
mp
350 °C (dec.) (lit.)
密度
6.003 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
I[Pd]I
InChI
1S/2HI.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
HNNUTDROYPGBMR-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析说明
Method: Formation of a red-violet dye with chrom azurol S.
Measuring ranges may vary when used in combination with other photometers or methods than specified above.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)