Merck
206059
Sigma-Aldrich
碘化铂(II)
98%
别名:
Diiodoplatinum, Platinum diiodide, Platinum(2+) diiodide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
PtI2
CAS号:
分子量:
448.89
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
质量水平
方案
98%
表单
powder
反应适用性
reagent type: catalyst
core: platinum
mp
360 °C (dec.) (lit.)
密度
6.403 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
I[Pt]I
InChI
1S/2HI.Pt/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
ZXDJCKVQKCNWEI-UHFFFAOYSA-L
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.