Merck
462306
Sigma-Aldrich
五甲基环戊二烯锂
别名:
(1,2,3,4,5-Pentamethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl)lithium, 1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadienyllithium, Lithium 1,2,3,4,5-pentamethylcyclopentadienide, Lithium pentamethylcyclopentadiene, Pentamethylcyclopentadienyllithium
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H15Li
CAS号:
分子量:
142.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
solid
质量水平
反应适用性
reagent type: ligand
mp
>230 °C (lit.)
SMILES字符串
[Li].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C
InChI
1S/C10H15.Li.H/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;/h1-5H3;;
InChI key
BYQDFKHYKXKKFK-UHFFFAOYSA-N
应用
  • Catalytic base in palladium-catalyzed cross-coupling reactions
警示用语:
Danger
危险分类
Pyr. Sol. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
储存分类代码
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)