Merck
338370
Sigma-Aldrich
二氯(五甲基环戊二烯基)合铑(III)二聚体
97%
别名:
1,3-环戊二烯基-1,2,3,4,5-五甲基-铑配合物, 二氯(五甲基环戊二烯基)铑(II)二聚体, 二氯(五甲基环戊二烯基)铑二聚体, 五甲基环戊二烯基氯化铑二聚体, 四氯双(五甲基环戊二烯基)二铑
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[Rh(C5Me5)Cl2]2
CAS号:
分子量:
618.08
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
solid
反应适用性
core: rhodium
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
reaction type: C-Mannosylation
SMILES字符串
Cl[Rh]Cl.Cl[Rh]Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.4ClH.2Rh/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;;;/h2*1-5H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
InChI key
QNIVKTTWBMFSBR-UHFFFAOYSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Umicore预催化剂,用于不对称和交叉偶联催化
用作以下反应的催化剂:
  • 氧化烯化反应
  • 仲醇的C-C键裂解
  • 苯酚衍生物的邻位C-H烯化反应
  • 吡啶的氧化环化反应
  • 苯甲酰胺与醛通过sp2 C-H 键的直接官能化发生氧化邻位酰化反应
  • 酰胺化反应
  • 还原性烷基化反应
五甲基环戊二烯基铑 (III) 氯化物二聚体可作为催化剂 用于:
  • 氧化烯化反应、
  • 仲醇的C-C 键裂解、
  • 苯酚衍生物的邻位 C-H 烯化反应、
  • 吡啶的氧化环化反应、
  • 苯甲酰胺与醛通过 sp 2 C-H 键
  • 的直接官能团化反应与醛类发生氧化邻位酰化反应、
  • 还原烷基化反应
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
(?5?Pentamethylcyclopentadienyl)Rhodium and ?Iridium Compounds.
White C, et al.
Inorganic Syntheses, 29, 228-234 (2007)
Pentamethylcyclopentadienylrhodium(III) chloride dimer.
Too P C and Chiba S
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2013)
Pentamethylcyclopentadienylrhodium(III) chloride dimer.
Too P C and Chiba S
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2013)