Merck
303348
Sigma-Aldrich
环戊二烯锂
97%
别名:
1,3-环戊二烯锂复合物, 环戊二烯基锂, 环戊二烯锂
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H5Li
CAS号:
分子量:
72.03
Beilstein:
3535737
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
反应适用性
reagent type: ligand
SMILES字符串
[Li]C1C=CC=C1
InChI
1S/C5H5.Li/c1-2-4-5-3-1;/h1-5H;
InChI key
JTVVTAXHEPEOQP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
可用于制备茂金属和环戊二烯基衍生物。
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)