Merck
461865
Sigma-Aldrich
(R,R)-DIPAMP
≥95%
别名:
(R,R)-1,2-乙烷二基双[(2-甲氧基苯基)苯基膦], (R,R)-1,2-双[(2-甲氧基苯基)(苯基膦基)]乙烷, (R,R)-乙烯二[(2-甲氧基苯基)苯基膦], [(1R,2R)-(-)-双[(2-甲氧基苯基)苯基膦]乙烷]
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH3OC6H4P(C6H5)CH2-]2
CAS号:
分子量:
458.47
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352112
PubChem化学物质编号:
方案
≥95%
旋光性
[α]20/D -88°, c = 1% in chloroform
mp
102-106 °C (lit.)
SMILES字符串
COc1ccccc1P(CCP(c2ccccc2)c3ccccc3OC)c4ccccc4
InChI
1S/C28H28O2P2/c1-29-25-17-9-11-19-27(25)31(23-13-5-3-6-14-23)21-22-32(24-15-7-4-8-16-24)28-20-12-10-18-26(28)30-2/h3-20H,21-22H2,1-2H3/t31-,32-/m1/s1
InChI key
QKZWXPLBVCKXNQ-ROJLCIKYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)