Merck
460702
Sigma-Aldrich
三氯化钛四氢呋喃复合物 (1:3)
97%
别名:
THF-titanium trichloride complex, (3:1), Titanium trichloride tetrahydrofuran complex (1:3), Titanium trichloride tri(THF), Titanium trichloride tris(tetrahydrofuran), Trichlorotris(THF)titanium, Trichlorotris(tetrahydrofuran)titanium
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H24Cl3O3Ti
CAS号:
分子量:
370.54
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
方案
97%
表单
solid
反应适用性
reagent type: catalyst
core: titanium
mp
>250 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cl[Ti](Cl)Cl.C1CCOC1.C2CCOC2.C3CCOC3
InChI
1S/3C4H8O.3ClH.Ti/c3*1-2-4-5-3-1;;;;/h3*1-4H2;3*1H;/q;;;;;;+3/p-3
InChI key
MIDYWIPTCYRMQF-UHFFFAOYSA-K
特点和优势
用于合成具有三螺旋结构的双金属钛(III) 复合物。
象形图
FlameCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Talukdar, S.; Banerji, A.
The Journal of Organic Chemistry, 63, 3468-3468 (1998)
Rele, S.; Talukdar, S.; Banerji, A.
Tetrahedron Letters, 40, 767-767 (1999)