Merck
381985
Sigma-Aldrich
Nysted 试剂
20 wt. % suspension in THF
别名:
环-二溴二-μ-亚甲基[μ-(四氢呋喃)]三锌
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12Br2OZn3
CAS号:
分子量:
456.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
slurry
质量水平
反应适用性
reaction type: C-C Bond Formation
浓度
20 wt. % suspension in THF
密度
1.186 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
ether
SMILES字符串
C1CCOC1.Br[Zn]C[Zn]C[Zn]Br
InChI
1S/C4H8O.2CH2.2BrH.3Zn/c1-2-4-5-3-1;;;;;;;/h1-4H2;2*1H2;2*1H;;;/q;;;;;;2*+1/p-2
InChI key
CCTHTLJWXPUNGT-UHFFFAOYSA-L
应用
反应物用于:
  • 使用闭环复分解和不对称二羟基化方法合成amphidinolide T3
  • 羰基化合物的亚甲基化
  • 烯化反应
酮和 α-酮醇亚甲基化反应的有效试剂。
警示用语:
Danger
危险分类
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-14.8 °F
闪点(°C)
-26 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)