Merck
460613
Sigma-Aldrich
肌氨酸叔丁酯 盐酸盐
97%
别名:
叔丁基肌氨酸酯 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3NHCH2CO2C(CH3)3 · HCl
CAS号:
分子量:
181.66
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
137-141 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
Cl.CNCC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-7(2,3)10-6(9)5-8-4;/h8H,5H2,1-4H3;1H
InChI 密鑰
RNLQHMIDSCYLAK-UHFFFAOYSA-N
應用
Sarcosine tert-butyl ester hydrochloride may be used for the synthesis of (N-(((tert-butyl)oxycarbonyl)methyl)-N-methylcarbamoyl)methyl(2S)-2-(6-methoxy(2-naphthyl))propanoate.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Synthesis and anti-inflammatory activity of a series of N-substituted naproxen glycolamides: Nitric oxide-donor naproxen prodrugs.
Ranatunge RR, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 14(8), 2589-2589 (2006)