Merck
451738
Sigma-Aldrich
氯化钛(II)
anhydrous, powder, 99.98% trace metals basis
别名:
Dichlorotitanium, Titanium dichloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
TiCl2
CAS号:
分子量:
118.77
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
等级
anhydrous
质量水平
方案
99.98% trace metals basis
表单
powder
SMILES字符串
Cl[Ti]Cl
InChI
1S/2ClH.Ti/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
ZWYDDDAMNQQZHD-UHFFFAOYSA-L
象形图
FlameCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
补充剂危害
储存分类代码
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)