主要文件
8.08307
Sigma-Aldrich
Titanium(III) chloride solution
about 15%, in about 10% hydrochloric acid, for synthesis
别名:
Titanium trichloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352302
NACRES:
NA.22
产品名称
Titanium(III) chloride solution about 15%, (in about 10% hydrochloric acid) for synthesis
质量水平
表单
solution
反应适用性
reagent type: reductant
pH值(酸碱度)
<1 (20 °C in H2O, undiluted)
密度
1.21 g/cm3 at 20 °C
储存温度
15-25°C
分析说明
Assay (cerimetric TiCl₃): 14.5 - 15.5 %
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1