About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H15NO2
CAS号:
分子量:
157.21
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
98%
旋光性
[α]20/D +47°, c = 1 in H2O
mp
86-87 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(C)[C@H]1NC(=O)OC1(C)C
InChI
1S/C8H15NO2/c1-5(2)6-8(3,4)11-7(10)9-6/h5-6H,1-4H3,(H,9,10)/t6-/m1/s1
InChI key
QICFUFOXXNIZFF-ZCFIWIBFSA-N
应用
用于非对映选择性 Michael 加成中不对称合成的多功能手性助剂。
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
No data available
闪点(°C)
No data available
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Davies, S.G. Sanganee, H.J.
Tetrahedron Asymmetry, 6, 671-671 (1995)