About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H15NO3
CAS号:
分子量:
233.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
99%
形狀
solid
光學活性
[α]20/D +97°, c = 1 in ethanol
光學純度
ee: 99% (HPLC)
mp
44-46 °C (lit.)
官能基
phenyl
SMILES 字串
CCC(=O)N1[C@H](COC1=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C13H15NO3/c1-2-12(15)14-11(9-17-13(14)16)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11H,2,8-9H2,1H3/t11-/m0/s1
InChI 密鑰
WHOBYFHKONUTMW-NSHDSACASA-N
應用
用于不对称合成的多功能手性助剂。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
Ager, D.J., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 3-3 (1997)